Print…
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4646-1G PC4646-500MG
APOSPC4646-1GEA 200 EUR
APOSPC4646-1G APOSPC4646-500MG
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fórmula: C₁₅H₂₀F₃N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728816
Número CAS: 516494-46-5