Print…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 0 EUR
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Fórmula: C₉H₉ClF₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31372409
Número CAS: 2169031-53-0