Print…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Fórmula: C₉H₉ClF₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31372392
Número CAS: 2168354-72-9