Print…
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC46361-1G PC46361-250MG PC46361-500MG
APOSPC46361-1GEA 323 EUR
APOSPC46361-1G APOSPC46361-250MG APOSPC46361-500MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Fórmula: C₉H₉ClF₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14586695
Número CAS: 1248767-42-1