Print…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC46360-1G PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46360-1G APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Fórmula: C₉H₉Cl₂FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31372626
Número CAS: 848758-99-6