Print…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC46359-1G PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46359-1G APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Fórmula: C₉H₁₀ClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14586691
Número CAS: 146257-15-0