Print…
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1-(4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
PC4631-10G PC4631-1G PC4631-5G
APOSPC4631-10GEA 998 EUR
APOSPC4631-10G APOSPC4631-1G APOSPC4631-5G
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661832
Número CAS: 215654-84-5