Print…
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 302 EUR
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Fórmula: C₂₁H₁₃BrFNO
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792170
Número CAS: 339115-52-5