Print…
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4567-1G PC4567-250MG
APOSPC4567-1GEA 783 EUR
APOSPC4567-1G APOSPC4567-250MG
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₃BrF₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236309
Número CAS: 141872-90-4