Print…
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4515-1G PC4515-5G
APOSPC4515-1GEA 73 EUR
APOSPC4515-1G APOSPC4515-5G
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Fórmula: C₄H₃F₆I
Ponto de ebulição: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458098
Número CAS: 453-39-4