Print…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluorohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450583-1G PC450583-250MG
APOSPC450583-1GEA 241 EUR
APOSPC450583-1G APOSPC450583-250MG
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluorohexane
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluorohexane
Fórmula: C₆H₇F₇
Peso Molecular: 212.109 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28135686
Número CAS: 678-98-8
UN: 1993
ADR: 3 III