Print…
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 208 EUR
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Fórmula: C₃H₆F₂O₂
Peso Molecular: 112.075 g/mol
Ponto de ebulição: 113 °C (37.5 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29988691
Número CAS: 1026908-13-3