Print…
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 87 EUR
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Fórmula: C₄H₃F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442057
Número CAS: 7556-84-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II