Print…
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450576-25G PC450576-5G
APOSPC450576-25GEA 354 EUR
APOSPC450576-25G APOSPC450576-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol
Fórmula: C₈H₈F₉IO
Ponto de ebulição: 70…73 °C (0,6 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619642
Número CAS: 109574-81-4