Print…
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450574-1G PC450574-250MG
APOSPC450574-1GEA 342 EUR
APOSPC450574-1G APOSPC450574-250MG
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene
Fórmula: C₁₆H₈Br₂F₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30062857
Número CAS: 1980781-18-7