Print…
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 690 EUR
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Fórmula: C₄H₅FO₃
Peso Molecular: 120.079 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22577168
Número CAS: 127213-73-4