Print…
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 115 EUR
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Fórmula: C₁₂H₉F₁₃O₂
Peso Molecular: 432.178 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28334481
Número CAS: 1980085-17-3