Print…
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 725 EUR
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fórmula: C₄H₅F₃O
Peso Molecular: 126.077 g/mol
Ponto de ebulição: 128…129 °C (760 mm Hg)
Densidade: 1.256 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077603
Número CAS: 83706-94-9
UN: 1987
ADR: 3 III