Print…
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 763 EUR
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Fórmula: C₄H₅F₃O
Peso Molecular: 126.077 g/mol
Ponto de ebulição: 118.5 °C (60 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092907
Número CAS: 83706-98-3
UN: 1987
ADR: 3 III