Print…
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450513-1G PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA 248 EUR
APOSPC450513-1G APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Fórmula: C₁₁H₂₁F₅O₂Si
Ponto de ebulição: 86…87 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730300
Número CAS: 1922958-27-7