Print…
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 248 EUR
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Fórmula: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Ponto de ebulição: 69…70 °C (6 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730298
Número CAS: 1922958-24-4