Print…
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 237 EUR
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Fórmula: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Ponto de ebulição: 78…79 °C (6 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730297
Número CAS: 1922958-25-5