Print…
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 248 EUR
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Fórmula: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
Ponto de ebulição: 66…67 °C (8 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730296
Número CAS: 1254592-76-1