Print…
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450492-1G PC450492-5G
APOSPC450492-1GEA 109 EUR
APOSPC450492-1G APOSPC450492-5G
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, Grau técnico
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Fórmula: C₆H₆F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28334494
Número CAS: 1980034-77-2