Print…
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-5GEA 364 EUR
APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₃ClF₂O₂
Ponto de ebulição: 72…74 °C (150 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24141311
Número CAS: 111022-16-3
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II