Print…
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₃NO₃
Peso Molecular: 300.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527568
Número CAS: 453565-89-4