Print…
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 198 EUR
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fórmula: C₆H₄F₈O₃
Ponto de ebulição: 80…81 °C (150 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28334289
Número CAS: 1980044-06-1
UN: 1993
ADR: 3,III