Print…
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 304 EUR
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Fórmula: C₅H₆F₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28334287
Número CAS: 916678-16-5
UN: 3272
ADR: 3,III