Print…
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 144 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Fórmula: C₄H₆F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054293
Número CAS: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3,III