Print…
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 234 EUR
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fórmula: C₅H₈F₄O
Peso Molecular: 160.11 g/mol
Ponto de ebulição: 74 °C
Densidade: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –4.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619128
Número CAS: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3 II