Print…
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 132 EUR
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₇F₁₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16621324
Número CAS: 48076-44-4
UN: 1993
ADR: 3,III