Print…
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 1120 EUR
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Fórmula: C₄H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18074351
Número CAS: 1300698-74-1