Print…
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-methoxybutane
PC450249-5G PC450249-1G
APOSPC450249-5GEA 348 EUR
APOSPC450249-5G APOSPC450249-1G
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether
Fórmula: C₅H₅F₇O
Peso Molecular: 214.081 g/mol
Ponto de ebulição: 68 °C
Densidade: 1.3945 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621315
Número CAS: 376-98-7
UN: 1993
ADR: 3 III