Print…
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450248-5G PC450248-1G
APOSPC450248-5GEA 190 EUR
APOSPC450248-5G APOSPC450248-1G
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone
Fórmula: C₆F₁₂O₃S
Peso Molecular: 380.108 g/mol
Ponto de ebulição: 114 °C (76 mm Hg)
Densidade: 1.78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621321
Número CAS: 85211-95-6