Print…
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 1550 EUR
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fórmula: C₃H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 87…88 °C (25 mm Hg)
Ponto de Fusão: 53…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16622004
Número CAS: 148683-13-0