Print…
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450243-1G PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA 65.4 EUR
APOSPC450243-1G APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Fórmula: C₂Cl₂FO₂·Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02696369
Número CAS: 2837-90-3