Print…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 194 EUR
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Fórmula: C₆H₁₀F₄O
Peso Molecular: 174.137 g/mol
Ponto de ebulição: 93 °C
Densidade: 1.1018 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619143
Número CAS: 18180-34-2
UN: 3271
ADR: 3 II