Print…
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450240-25G PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA 458 EUR
APOSPC450240-25G APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Fórmula: C₁₅H₆F₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054391
Número CAS: 57981-01-8