Print…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 0 EUR
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Fórmula: C₉H₉F₁₂O₄P
Ponto de ebulição: 140 °C (6 mm Hg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00371442
Número CAS: 563-10-0