Print…
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450226-1G PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA 0 EUR
APOSPC450226-1G APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Fórmula: C₅H₇ClF₄O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11164793
Número CAS: 64769-39-7
UN: 1993
ADR: 3,III