Print…
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450218-25G PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA 1110 EUR
APOSPC450218-25G APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Fórmula: C₆F₅O₃S·Na
Peso Molecular: 270.109 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038122
Número CAS: 120193-44-4