Print…
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 116 EUR
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24842562
Número CAS: 1435806-96-4