Print…
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450212-1G PC450212-5G
APOSPC450212-1GEA 145 EUR
APOSPC450212-1G APOSPC450212-5G
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Fórmula: C₅H₇F₅O
Peso Molecular: 178.1 g/mol
Ponto de ebulição: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27918476
Número CAS: 1823866-91-6