Print…
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450204-1G PC450204-250MG PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA 55.1 EUR
APOSPC450204-1G APOSPC450204-250MG APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Fórmula: C₈H₉F₂N₃O
Peso Molecular: 201.173 g/mol
Ponto de Fusão: 128…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00457690
Número CAS: 189003-02-9