Print…
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 1210 EUR
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Fórmula: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
Peso Molecular: 729.133 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00307380
Número CAS: 1065-05-0