Print…
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 109 EUR
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Fórmula: C₉H₉F₂NO₃
Peso Molecular: 217.169 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01124384
Número CAS: 733796-08-2