Print…
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 79.9 EUR
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Fórmula: C₄H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19442036
Número CAS: 853005-07-9
UN: 1993
ADR: 3,III