Print…
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450195-1G PC450195-250MG PC450195-5G
APOSPC450195-1GEA 284 EUR
APOSPC450195-1G APOSPC450195-250MG APOSPC450195-5G
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442073
Número CAS: 1309602-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III