Print…
Tris(3-fluoropropyl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450192-1G PC450192-250MG PC450192-5G
APOSPC450192-1GEA 0 EUR
APOSPC450192-1G APOSPC450192-250MG APOSPC450192-5G
Tris(3-fluoropropyl)borate
Tris(3-fluoropropyl)borate
Fórmula: C₉H₁₈BF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20489408
UN: 1993
ADR: 3,III