Print…
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC450189-1G PC450189-250MG PC450189-5G
APOSPC450189-1GEA 246 EUR
APOSPC450189-1G APOSPC450189-250MG APOSPC450189-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Fórmula: C₃H₂F₆O₄S₂
Peso Molecular: 280.166 g/mol
Ponto de ebulição: 191 °C (745 mm Hg)
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861122
Número CAS: 428-76-2
EINECS: 207-052-5